Print…
Câmaras de contagem
Fornecedor: MARIENFELD
0640410 0640510 0640030
630-1510EA 42.3 EUR
630-1510 630-1511 630-1509
Câmaras de contagem
Lâminas e lamelas Câmaras de Contagem
Estas câmaras de contagem são adequadas para a contagem de leucócitos e eritrócitos.
  • Pauta de rede dupla
  • Duas retículas de contagem com uma divisão
  • Diferentes designs disponíveis
Certificações: IVD 98/79/EC.
Fornecimento: Fornecidas com duas lamelas de 0,4 mm de espessura.