Print…
Lamelas
Fornecedor: MARIENFELD
0101112 0101192 0101172 0101222 0101242
631-0715EA 43.1 EUR
631-0715 631-0613 631-0691 631-0662 631-0664
Lamelas
Lamelas
Lamelas para aplicações de microscopia de fluorescência e diagnóstico in vitro (IVD).
  • Armazenamento longo, vidro não corrosivo borossilicato transparente D 263™ M, de classe hidrolítica I
  • Não colam umas às outras
  • Excelente superfície lisa e plana
Certificações: IVD 98/79/EC.
Embalagem: Caixas de plástico com tampa articulada ? Cada caixa contém 1000 unidades.