Print…
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Swingsette®, M518
Fornecedor: Simport Scientific
M518-10 M518-11 M518-12 M518-2 M518-3 M518-4 M518-5 M518-6 M518-8 M518-9 M518-7
720-1670EA 136 EUR
720-1670 720-1671 720-1672 720-1676 720-1677 720-1678 720-1679 720-1680 720-1682 720-1683 720-1681
Cassetes de inclusão/processamento de biopsias, Swingsette®, M518
Cassetes histológicas Cassetes para Biópsia
Ideal for cassette-labelling instruments since the covers are packed separately in the case. These biopsy cassettes, made of acetal polymer, are similar to the M517 series but are especially designed to hold biopsy specimens during the processing/embedding process as well as in storage cabinets.
  • Moulded from a special high density polymer, they keep specimens safely submerged in liquid
  • Totally resistant to the chemical action of histological solvents
  • The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage
  • The special hinge make it easy to attach lid to base
Este novo modelo distingue-se pela dobradiça especial que mantém a base e a tampa unidas. Esta dobradiça permite abrir e fechar as cassetes as vezes que forem necessárias. A tampa pode ser facilmente retirada e colocada sem risco de perda de amostras. Estão disponíveis três superfícies foscas de escrita, incluindo a anterior com um ângulo de 45º. Disponíveis em várias cores.
Embalagem: Cada caixa contém duas caixas dispensadoras de 500 cassetes e uma caixa de 1000 tampas.