Print…
Proteinase K and OB protease
Fornecedor: OMEGA BIO-TEK
AC115 AC116
AC115EA 87.3 EUR
AC115 AC116
Proteinase K and OB protease
Enzimas
Para a digestão por enzimas durante a preparação de DNA e RNA. A OB protéase e a proteinase K oferecem uma ampla especificidade de substrato com elevada atividade para uma vasta gama de sais, desnaturantes, detergentes, pH e condições de temperatura. A proteinase K é uma protéase tipo subtilisina isolada do fungo saprofítico Tritirachium album e é particularmente indicada para períodos curtos de digestão. Possui uma atividade específica elevada que permanece estável ao longo de uma ampla gama de temperaturas e valores de pH com atividade substancialmente aumentada a temperaturas mais elevadas.
A OB protéase é uma serina protéase isolada de uma estirpe de Bacillus recombinante e é uma alternativa económica à Proteinase K para o isolamento do ADN e ARN nativo a partir de uma variedade de fontes. A OB Protéase OB é completamente isenta de atividades de DNase e RNase.