Print…
VWR®, Frascos, de boca larga, HDPE, retangulares ou quadrados, com tampa roscada
Fornecedor: VWR Collection
215-1904EA 24.8 EUR
215-1904 215-1905 215-1906 215-1907 215-1908 215-1909
VWR®, Frascos, de boca larga, HDPE, retangulares ou quadrados, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
HDPE.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até 120 °C
  • À prova de fugas
Para a colheita, armazenamento e transporte de amostras ou para o armazenamento de líquidos e de substâncias secas. Economizadores de espaço graças à base retangular ou quadrado. Os frascos de 2 e 4 litros possuem um design com pega integrada.