Print…
VWR®, Cadinhos, PTFE
Fornecedor: VWR Collection
216-0450EA 26.1 EUR
216-0450 216-0451 216-0452 216-0453
VWR®, Cadinhos, PTFE
Cadinhos
Isostaticamente moldados em PTFE puro, aprovados pela FDA.
  • Resistentes a produtos químicos e inertes
  • Sem fissuras
  • Resistentes até uma temperatura máxima de 280 °C