Print…
VWR®, Rack para carregamento de pipetas
Fornecedor: VWR
VWR®
612-3848EA 131 EUR
612-3848
VWR®, Rack para carregamento de pipetas
Suportes de pipetas
Ideal para pipetas serológicas.
  • Encaixe em conjunto na horizontal com os conectores laterais
  • Fixe no lugar com os conectores superiores
  • Os ímanes em ambos os lados das unidades fixam-se de forma segura em superfícies metálicas, tais como armários de arquivo, dispositivos de extracção, frigoríficos e congeladores
  • As prateleiras angulares armazenam pipetas de 0,1 a 50 ml ao alcance de um braço para utilização
  • A tampa de protecção envolve a unidade para prevenir a acumulação de pó e constitui uma prateleira adicional para espaço extra quando ligada na horizontal