Print…
VWR®, Suportes para tubos de ensaio, Fold and Snap
Fornecedor: VWR Collection
211-0351EA 15.7 EUR
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, Suportes para tubos de ensaio, Fold and Snap
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Suportes de polipropileno fáceis de montar encaixam-se em poucos segundos
  • Concebidos para permanecer estáveis em banhos-maria
  • Expedidos desmontados