Print…
VWR® Thermotech™, Copos, forma baixa, resistentes ao aquecimento
Fornecedor: VWR Collection
213-0272EA 89.9 EUR
213-0272 213-0273 213-0271
VWR® Thermotech™, Copos, forma baixa, resistentes ao aquecimento
Copos
De PTFE, de cor branca com base de carbono com PTFE de cor preta.
  • Superfície interior de PTFE puro totalmente inerte
  • Aquecimento até 270 °C, sem distorção
  • Maior transferência de calor
Possui uma combinação única de um corpo de PTFE puro com uma base de carbono estabilizada com PTFE especialmente formulada como moldagem única.