Print…
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Fornecedor: VWR Collection
216-0456EA 58.2 EUR
216-0456 216-0457
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Frascos Frascos Conta-Gotas
PTFE, branco.
  • Parede flexível para fácil utilização
  • Tampa de enroscar
  • Químicamente resistente e inerte
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.