Print…
Protein A Mag Sepharose Xtra
Fornecedor: Cytiva
28-9670-62 28-9670-56
28-9670-62EA 287 EUR
28-9670-62 28-9670-56
Protein A Mag Sepharose Xtra
Esferas Esferas magnéticas
Protein A Mag Sepharose Xtra magnetic beads are designed for rapid, small-scale purification and screening of monoclonal and polyclonal antibodies from serum and cell supernatants.
  • Rastreio paralelo robusto com alta reprodutibilidade
  • Esferas magnéticas à base de Sepharose são visíveis e densas e dão maior simplicidade de manuseamento
  • Esferas não aderentes eliminam efeitos de mancha e a formação de agregados - pode ser utilizado sem detergentes
  • Elevada pureza e rendimento
  • Captura de proteínas desde pequenos até grandes volumes de amostra (escala desde µl até ml)
As proteínas A e G Mag Sepharose™ são concebidas para a captura rápida e enriquecimento de amostras de proteínas de células lisadas e fluídos biológicos usando tecnologia de imunoprecipitação. São feitos com um ligando otimizado para imunoprecipitação.
A large number of samples can easily be screened in parallel through a robotic device to meet high-throughput demands allowing for simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to high milliliter scale).
Compatible with MagRack 6 and MagRack Maxi, separation tools for handling the beads in microcentrifuge tubes.