Print…
Acessórios para impressora e para balanças
Fornecedor: Sartorius Balances
YDP20-0CE YDP40 YDP30
611-1774EA 1210 EUR
611-1774 611-2637 611-2636
Acessórios para impressora e para balanças
Impressoras Document Printers
A impressora Sartorius YDP20-0CE tem estatísticas de data e hora, bem como funções de contagem de operações e é adequada para utilização em metrologia. Estas funcionalidades, quando utilizadas em conjunto com balanças com funções BPL incorporadas, permitem a realização de impressões de acordo com as BPL, incluindo informações sobre o operador e espaços para assinaturas.
Compatível com: balanças Sartorius CP, CPA, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE, ED e MA.
SartoCollect: O software de dados normalizados para instrumentos Sartorius facilita a transferência de dados para um PC com integração directa no MS Excel, Word e Access ou num ficheiro ASCII.
Outros acessórios estão indicados para todos os modelos ME, SE, LA, CP, CPA e TE.