Print…
Protetores para ouvidos, Peltor™ Optime™ I
Fornecedor: 3M
H510A H510F H510B H510P3E
111-0673EA 25.7 EUR
111-0673 111-0674 111-1075 111-0676
Protetores para ouvidos, Peltor™ Optime™ I
Protectores de ouvidos Protectores para ouvidos com bloqueio de ruídos
Os protetores para ouvidos Peltor™ Optime™ I são leves e proporcionam um nível moderado de atenuação que corresponde às necessidades da maioria das aplicações industriais.
  • Anéis de vedação para maior conforto
  • O espaço amplo no interior dos protetores reduz a humidade e a acumulação de calor
  • As almofadas largas e suaves ajudam a reduzir a pressão em torno do ouvido e melhoram o conforto e a utilização
  • As inserções e as almofadas de substituição fácil ajudam a conservar a limpeza e a higiene
  • Modelos para utilização com capacete encaixam diretamente em muitos capacetes de segurança sem necessidade de adaptador
Para aplicações industriais, como oficinas, lojas de folha metálica e impressões. Para além disso, também são adequados para tarefas no exterior, como cortar relva ou em atividades de lazer.
SNR: 26 dB (banda para pescoço e montagem no capacete)
SNR: 27 dB (banda para a cabeça)
SNR: 28 dB (dobrável)
Certificações: EN 352-1 (modelos banda para a cabeça, banda para pescoço e dobrável); EN 352-3 (modelo para montagem no capacete).