Print…
VWR®, Recuperadores de barras agitadoras magnéticas
Fornecedor: VWR Collection
442-4549EA 17.5 EUR
442-4549 442-4550 442-4551 442-4552
VWR®, Recuperadores de barras agitadoras magnéticas
Agitadores magnéticos e suspensos Auxiliares de agitação
Revestimento de PTFE, núcleo magnético de terra rara. Para a remoção de barras agitadoras magnéticas de todo o tipo de recipientes.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes, adequadas para utilização com temperaturas baixas e altas (−200 a +280 °C)