15% (composto seco) para uso no controlo de espuma aquosa, têxtil, química e industrial
Fornecedor: VWR Chemicals
84537.290EA
81.4
EUR
84537.290
84537.230
15% (composto seco) para uso no controlo de espuma aquosa, têxtil, química e industrial
Silicone antifoam
Viscosity (for information only): 600 to 1.500 mPA.s
Dry matter content | 14.0 - 17.0 % |
Density (25/4) | 0.950 - 1.100 |
pH (20°C) | 4.5 - 8.5 |