Print…
VWR®, Varetas agitadoras
Fornecedor: VWR Collection
442-4537EA 38.4 EUR
442-4537 442-4538 442-4540 442-4543 442-4544 442-4545 442-4546 442-4547 442-4548
VWR®, Varetas agitadoras
Agitadores magnéticos e suspensos Varetas de agitação
PTFE com núcleo de aço.
  • São inertes e não riscam, podem ser usadas até 280 °C