Print…
Frascos, boca larga, com tampa roscada, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
W216924 W216934 W216935 W216937 W216925 W216926 W216933 W216929 W216931 W216930 W216936
215-4428EA 41.1 EUR
215-4428 WHEAW216934 WHEAW216935 WHEAW216937 215-4429 215-4430 215-4051 215-4047 215-4049 215-4048 WHEAW216936
Frascos, boca larga, com tampa roscada, WHEATON®
Frascos Frascos de Vidro
Fabricados em vidro sodo-cálcico tipo III, transparente.
  • Frascos maiores disponíveis
  • Muito boa resistência química
  • Com tampa roscada em PP com revestimento em poli-vinil ou em PTFE
Ideais para armazenamento geral de pequenos a grandes volumes. Rótulo de comunicação de perigo incluído em cada embalagem de frascos permite a identificação do conteúdo e notificação de segurança. Selo inviolável incluído em cada embalagem de frascos maném os frascos selados protegendo o seu conteúdo de mau uso acidental.