Print…
VWR®, Películas de poliéster para ELISA e incubação em geral
Fornecedor: VWR Collection
391-1279EA 64.7 EUR
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, Películas de poliéster para ELISA e incubação em geral
Vedantes Selos de microplaca
Estas películas de poliéster com 77,5 µm de espessura proporcionam uma selagem segura em redor de cada poço, não se limitando a cobri-lo, minimizando assim a evaporação, impedindo os derramamentos e a contaminação entre poços, e eliminando o efeito de extremidade ('edge effects') nos ensaios ELISA sensíveis. As películas de poliéster também podem ser usadas em placas de cultura de tecidos, para armazenamento a curto prazo, incubação e retenção de riscos biológicos.
  • Gama de temperaturas de funcionamento: de −40 °C a +120 °C
  • Disponíveis nas versões esterilizada e não esterilizada
  • Não perfuráveis
Each film L×D: 146,1×79,4 mm