Print…
VWR®, Películas de poliéster com código cromático e campo para inscrição
Fornecedor: VWR Collection
391-1267EA 89.2 EUR
391-1267 391-1268 391-1269 391-1270 391-1271
VWR®, Películas de poliéster com código cromático e campo para inscrição
Vedantes Selos de microplaca
Idênticas às películas de poliéster anteriores, mas com um ponto colorido e um campo para inscrição branco, em cada lingueta, para identificação da placa. As linguetas, cuja base foi retirada, aderem às extremidades da placa e são perfuradas, para se poderem manter coladas mesmo que a parte central da película seja removida. Também é possível retirar uma das linguetas coloridas, já devidamente identificada, e colá-la num livro de apontamentos do laboratório, deixando a outra lingueta colada na placa.
  • Cinco cores disponíveis para fácil identificação das placas