Print…
VWR®, Películas perfuráveis para ELISA e incubação em geral
Fornecedor: VWR Collection
391-1263EA 83.7 EUR
391-1263 391-1277
VWR®, Películas perfuráveis para ELISA e incubação em geral
Vedantes Selos de microplaca
As películas de PE facilmente perfuráveis, com 94,1 µm de espessura e adesivo de acrílico, permitem a recuperação directa das amostras por meio de micropipetas mono ou multicanal e de sondas robóticas.
  • Gama de temperaturas de funcionamento: de −40 °C a +90 °C
Cada película (C×P): 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm