Print…
VWR®, Películas de poliéster em tiras para placas, para 2×8 poços
Fornecedor: VWR Collection
391-1252EA 55.8 EUR
391-1252 391-1253
VWR®, Películas de poliéster em tiras para placas, para 2×8 poços
Vedantes Selos de microplaca
As películas de poliéster em tiras para 2 filas de 8 poços são idênticas às películas de poliéster, tanto no material como no tipo de aderência, mas destinam-se a vedar, de cada vez, apenas uma ou as duas filas de 8 poços, seja em placas com tiras de poços, seja em placas standard, sempre que seja necessário proteger ou aceder de modo selectivo a uma ou às duas filas. Produto estéril, embalado em sacos invioláveis de 50 unidades/saco.
  • Vedam selectivamente, de cada vez, uma ou as duas filas
  • Podem ser usadas como segundo vedante sobre películas previamente perfuradas
  • Gama de temperaturas recomendadas entre −40 e +120 °C
Cada película (C×P): 103,2×19,1 mm, incluindo as duas linguetas de posicionamento amovíveis; depois de retiradas as linguetas, o comprimento é 82,6 mm.