Print…
Módulos, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
463201 463200 446471 446473
738-0753EA 591 EUR
738-0753 738-0752 738-0750 738-0751
Módulos, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS, 96 poços por armação. Destinados a imunoensaios e ensaios de ligação por fluorescência/luminescência, estes módulos foram desenvolvidos utilizando o formato padrão de 96 poços MicroWell™ LockWell™. Os módulos brancos opacos têm uma superfície reflectora e proporcionam uma interferência baixa e um ruído de fundo mínimo. Os módulos pretos opacos têm uma superfície que absorve a luz e proporcionam uma interferência mínima e uma luz de fundo dispersa.
  • Cada poço fica preso na armação à mesma altura, para evitar encravamentos nas máquinas
  • Fácil de manusear
  • Lavagem e leitura uniformes
  • Homogeneidade certificada da ligação nas 4 superfícies
  • A superfície MaxiSorp™ caracteriza-se por uma elevada afinidade com as moléculas com grupos hidrófilos/hidrófobos mistos; a superfície PolySorp™ tem uma elevada afinidade com as moléculas hidrófobas
Volume total por poço: 350 µl