Print…
VWR®, Películas de vinil perfuráveis e pré-cortadas para robótica
Fornecedor: VWR Collection
391-1286EA 138 EUR
391-1286 391-1287
VWR®, Películas de vinil perfuráveis e pré-cortadas para robótica
Vedantes Selos de microplaca
Estas películas de vinil com 106,7 µm de espessura e com uma camada aderente de 20 µm estão indicadas para proteger temporariamente as amostras das placas de 96 poços contra contaminação e evaporação.
  • Protegem as amostras e limitam a evaporação a curto prazo
  • As pontas do pré-corte dobram para dentro para não obstruir a passagem das pontas de pipeta ou das sondas
  • Após a colheita de amostras, as pontas fecham-se, para que as amostras permaneçam protegidas
  • Gama de temperaturas recomendadas entre −40 e +90 °C
Um pré-corte em cruz sobre cada poço separa a película em quatro pontas que, quando são empurradas por uma sonda robótica ou ponta de pipeta, se dobram facilmente para dentro, permitindo o acesso à amostra sem qualquer obstrução por parte do lado aderente da película e sem extracção do núcleo. Após a colheita da amostra, as pontas resistentes retomam a posição original, para que a amostra continue protegida. Para proteger as amostras a longo prazo, deve-se, depois de realizada a colheita, aplicar uma película contínua por cima da pré-cortada. Adequadas para vedar todas as placas padrão de 96 poços.
Cada película (C×P): 145,5×79,4 mm