Print…
Leitores de microplacas, Multiskan FC
Fornecedor: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
51119000 51119100
736-0355EA 7240 EUR
736-0355 736-0356
Leitores de microplacas, Multiskan FC
Leitores de microplacas
The Multiskan™ FC is a compact, reliable and robust microplate photometer capable of reading 96-well plates for a wide variety of applications. It provides fast and accurate measurement with excellent linearity. One model in the range is fitted with an incubator providing temperature control up to 50 °C and the capacity to read 384-well plates. It takes only 6 seconds to measure a 96-well plate and 12 seconds to measure a 384-well plate. The wavelength range of 340 to 850 nm makes the Multiskan™ FC suited to applications from enzyme kinetics to Lowry assays.
  • Interface multilingue fácil de usar com grande ecrã a cores
  • Pode usar o instrumento como aparelho autónomo, com o software integrado, ou através do PC, com o software SkanIt
  • As suas dimensões reduzidas permitem poupar espaço no laboratório e facilitam a automatização dos procedimentos
  • Porta USB para a fácil transferência de dados
  • Desempenho fiável, dia-a-dia, de ano para ano
  • Compatibilidade robótica para ambientes de alto débito
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
Fornecimento: Fornecido completo com três filtros padrão de 405, 450 e 620 nm e software SkanIt.