Print…
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Fornecedor: Quantabio
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 1140 EUR
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Reagentes de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Os PerfeCTa® qPCR SuperMixes são 2X cocktails de reacções concentrados e fáceis de usar que contêm todos os componentes para qPCR, à excepção de primers, sondas e modelos.
  • Ampla gama dinâmica para uma maior fiabilidade
  • O extraordinário 'hot start' (arranque a quente) mediado por anticorpos permite uma maior especificidade, o que conduz a uma quantificação mais precisa
Estes SuperMixes incluem tampões e estabilizadores optimizados para garantir uma PCR com as maiores eficiência, reprodutibilidade e sensibilidade possíveis com químicas de sondas MGB TaqMan® e TaqMan®. A especificidade melhorada das PerfeCTa® qPCR SuperMixes suprime a reactividade cruzada entre sequências homólogas. Isto conduz a uma melhoria da detecção e da discriminação nas aplicações de SNP. Um componente chave destas misturas é a Taq DNA polimerase AccuStart™, que contém anticorpos monoclonais que ligam e inactivam a polimerase antes do passo inicial de desnaturação da PCR. Após a desactivação por calor (2 minutos a 95 °C), os anticorpos desnaturam-se irreversivelmente, libertando a Taq DNA polimerase integralmente activa e não modificada. Isto promove uma extensão específica e eficaz do iniciador, com a vantagem de se poder estabelecer a reacção à temperatura ambiente. As Perfecta® qPCR SuperMixes são formuladas com e sem corante de referência, de modo a serem compatíveis com instrumentos de qPCR de tempo real específicos.
Estão disponíveis kits de amostra, consulte-nos.