Print…
Kits para qRT-PCR num só passo, qScript™
Fornecedor: Quantabio
95057-200 95058-200 95059-200
733-1257EA 793 EUR
733-1257 733-1259 733-1261
Kits para qRT-PCR num só passo, qScript™
Reagentes de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
A síntese do cDNA e a amplificação da PCR são efectuadas no mesmo tubo, num passo único. Estes kits estão optimizados para proporcionar a máxima eficiência e especificidade na RT-PCR, permitindo uma co-amplificação precisa das transcrições com poucas cópias na presença de genes de referência com um número de cópias superior. Em resultado disso, os kits de qRT-PCR qScript™ One-Step apresentam uma sensibilidade superior à de outros reagentes para qPCR disponíveis no mercado. O qScript™ One-Step Master Mix maximiza as actividades das enzimas da transcriptase inversa e da PCR, minimizando simultaneamente a formação do dímero iniciador Especificidade elevada garantida com a AccuStart™ Taq DNA polymerase (polimerase do DNA termoestável), cuja ligação se dá por anticorpos monoclonais para um arranque a quente (Hot-Start) superior. Após o aquecimento a 95 °C, os anticorpos desnaturam-se irreversivelmente, libertando Taq DNA polymerase (DNA polimerase termoestável) não modificada e integralmente activa. Estão disponíveis kits de qRT-PCR qScript™ One-Step para todas as plataformas de instrumentos para PCR em tempo real, incluindo os que requerem normalização com o corante de referência ROX.
  • Uma ampla gama dinâmica assegura a fiabilidade dos dados
  • Sensibilidade estrema, para a quantificação de RNA com poucas cópias
  • Amplificação duplex precisa, para resultados mais exactos
  • Protocolo simples e rápido com menos variabilidade