Print…
Transiluminadores de UV/luz branca
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 2670 EUR
732-4370 732-4371 732-4373
Transiluminadores de UV/luz branca
Transiluminadores Transiluminadores UV/Luz Branca
Estes transiluminadores de UV/luz branca têm áreas de trabalho de luz branca e de UV lado a lado. A luz branca pode ser usada para a visualização de géis corados com azul de Coomassie, géis de proteínas corados com prata, auto-radiografias e microplacas. O lado UV pode ser usado para a visualização de géis de brometo de etídio ou GelRed.
  • Pode alternar com toda a facilidade entre as duas fontes de luz, agindo sobre o interruptor de báscula instalado na parte frontal da unidade
  • O lado UV utiliza o filtro de vida útil longa UVG™
  • A tampa transparente e bloqueadora da radiação UV é articulada, podendo ser ajustada em altura para proporcionar um ângulo de visualização adequado, ou para permitir o acesso à superfície do filtro
L×P×A: 486×337×143 mm (altura incluindo a tampa bloqueadora da radiação UV)
Peso: 9,6 kg