Print…
VWR®, Folhas de alumínio para PCR e armazenamento (placas de 96 poços)
Fornecedor: VWR Collection
391-1281EA 85.8 EUR
391-1281 391-1282
VWR®, Folhas de alumínio para PCR e armazenamento (placas de 96 poços)
Vedantes Selos de microplaca
Folhas de alumínio, com 75,7 µm de espessura, para uso com placas de 96 or 384 poços. Ajustam-se ao interior do rebordo das placas de rebordo elevado. Estas películas possuem uma patilha de largura parcial. Disponíveis apenas não esterilizadas.
  • Recomendadas para temperaturas entre −80 °C e +120 °C
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNAse e ácido nucleico
CxP de cada folha: 127,0×77,8 mm, incluindo a patilhas de 9,5 mm.