Print…
VWR®, Folhas de alumínio para armazenamento a frio
Fornecedor: VWR Collection
391-1275EA 128 EUR
391-1275 391-1296
VWR®, Folhas de alumínio para armazenamento a frio
Vedantes Selos de microplaca
Folhas de alumínio com adesivo biologicamente inerte. Estas folhas são facilmente perfuradas pelas pontas das pipetas, quer manual quer automaticamente, para recuperação das amostras sem geração de aerossóis ou contaminação cruzada.
  • Mantêm a selagem entre −80 °C e +120 °C
  • Não recomendado para PCR
Cada folha (C×P): 133×82 mm