Print…
VWR®, Adhesive PCR Foil Seals
Fornecedor: VWR Collection
391-1256EA 116 EUR
391-1256 391-1257
VWR®, Adhesive PCR Foil Seals
Vedantes Selos de microplaca
Estas folhas de alumínio macias e não permeáveis, com 63,5 µm de espessura e uma aderência forte, de grau clínico, eliminam a necessidade da utilização de tapetes ou dispositivos de selagem por calor, durante a termociclagem. Quando comparadas com outras folhas de alumínio, estas têm menos tendência para se enrolarem quando se retira a base de papel e moldam-se melhor à placa.
  • Recommended for temperatures from −80 to +120 °C
  • Easily pierceable with pipette tips and robotic probes
  • Excellent vapour barrier, virtually no sample evaporation
  • Certified free from DNase, RNase and nuclease
Each foil L×D: 142,9×82,6 mm with sufficient sealing area for all PCR plates.
Comprimento depois de retiradas as patilhas: 125,4 mm.
Embalagem: Sterile product is packed in tamper-evident bags of 25/bag.