Print…
VWR®, Películas resistentes ao calor para PCR
Fornecedor: VWR Collection
391-1254EA 85.8 EUR
391-1254 391-1255 391-1294 731-0321
VWR®, Películas resistentes ao calor para PCR
Vedantes Selos de microplaca
Estas películas espessas de 74,9 µm, resistentes ao calor, foram concebidas para aplicações de termociclagem. As películas de polipropileno não são perfuráveis. Para aplicações PCR em que seja necessária perfuração com pontas de pipeta ou sondas robóticas, para recuperação do produto, será necessário usar folha de alumínio. Para aplicações PCR em tempo real, em que é necessária uma clareza visual máxima, use películas de poliéster transparente.
  • Recomendadas para temperaturas entre −40 e +120 °C
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e nuclease
C×P de cada película: 135,1×79,4 mm com área de selagem suficiente para todas as placas PCR.
Comprimento sem as patilhas: 123,1 mm.
* cola mais forte e espessa, e corte adequado a placas de rebordo elevado.