Print…
VWR®, Películas ultratransparentes para aplicações de PCR quantitativo
Fornecedor: VWR Collection
391-1258EA 181 EUR
391-1258 391-1295
VWR®, Películas ultratransparentes para aplicações de PCR quantitativo
Vedantes Selos de microplaca
Películas de poliéster transparente de forte aderência, não absorventes e não fluorescentes, para superior desempenho em aplicações de PCR quantitativo. Fornecidas não esterilizadas.
  • Recomendadas para temperaturas entre −40 °C e +120 °C
  • Transparência de clareza óptica ultra-elevada
  • Certificadas quanto à ausência de DNase, RNase e ADN humano
Cada película (C×P): 142,9×79,4 mm
Comprimento sem as patilhas: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm