Print…
Seringas descartáveis, 2 peças, Injekt® Solo
Fornecedor: B. Braun
4606027V 4606051V 4606108V 4606205V 4606728V 4606701V 4606710V 4606736V
720-2518EA 9.9 EUR
720-2518 720-2519 720-2520 720-2521 720-2524 720-2522 720-2523 720-2525
Seringas descartáveis, 2 peças, Injekt® Solo
Seringas Seringas, médicas
Seringas descartáveis para uso manual, com êmbolo verde. Aspiração fácil até ao volume máximo. Cilíndro de PP e êmbolo em PE.
  • Cilíndro transparente
  • Graduação permanente a preto para fácil leitura
  • Graduação para além do volume nominal
  • Volume residual mínimo
  • Paragem de segurança do êmbolo
Embalagem: caixa dispensadora de 100 unidades.