Print…
Soluções de descalcificação, OSTEOMOLL® e OSTEOSOFT®
Fornecedor: Merck
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
1.01728.1000EA 79.3 EUR
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
Soluções de descalcificação, OSTEOMOLL® e OSTEOSOFT®
Corantes Microscopy and staining reagents
Qualquer tecido duro, como ossos ou dentes, e qualquer amostra de tecido calcificado, como as obtidas através de punções de medula óssea, requerem um pré-tratamento especial, antes do processamento de rotina por um laboratório de histologia.
OSTEOMOLL® descalcifica eficazmente e, consoante o tamanho e a densidade do tecido, pode ser usada duas vezes, desde que se mantenha transparente após o primeiro processo de descalcificação.
OSTEOSOFT® é usada para uma descalcificação suave baseada em agentes complexantes, especialmente se esta for seguida de procedimentos imunohistológicos.