Print…
Anaerocult® sistema de incubação anaeróbica
Fornecedor: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 241 EUR
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Anaerocult® sistema de incubação anaeróbica
Sistemas para anaerobiose
O sistema Anaerocult® é um sistema fiável para o cultivo de anaeróbios obrigatórios e facultativos. O sistema Anaerocult® baseia-se em saquetas feitas de papel altamente absorvente e permeável aos gases. As saquetas, de tamanhos diferentes, contêm uma mistura de reagentes que absorvem oxigénio e geram dióxido de carbono. A reacção activada pela adição de água, consiste na oxidação de ferro finamente dividido e na libertação de CO₂. A reacção é realizada sem um catalisador. A incubação desenvolve-se numa jarra de anaerobiose ou em sacos.
  • Todos os produtos Anaerocult® estão isentos de catalisadores, a fim de respeitar o ambiente, e não criam temperaturas elevadas que possam prejudicar o desenvolvimento de microrganismos
  • Para o cultivo de microrganismos anaeróbios e microaerofílicos/capneicos (que crescem em atmosferas ricas em CO2)
  • O Anaerocult® é usado para criar um ambiente anaeróbico para até 12 placas de Petri numa jarra de anaerobiose ou em conjuntos de sacos especiais de incubação para uma a quatro placas de Petri
Anaerocult® A for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar.
Anaerocult® C system
The Anaerocult® C system is used specifically for the incubation of microaerophiles and capnophiles. The special formulation of the reagent mixture is designed so that the cultivation jar reaches gas concentrations of 8-10% vol. CO2 and 5-6% vol. O2. At an incubation temperature of 42°C, the temperature in the jar does not increase further because, unlike systems using a catalyst, the amount of energy released is low, so the microorganisms are not harmed by the heat.
Anaerocult® C is used to generate oxygen-depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 L anaerobe jar for culturing Campylobacter species and other microorganisms with fastidious requirements (e.g. Neisseria sp., Capnocytophaga sp., Eikenella corrodensHaemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
Gas generator system for the incubation of one to four petri dishes in an anaerobic atmosphere.
Anaerocult® C mini
For microbiology gas generator system for incubation of one to two Petri dishes in a oxygen-depleted and CO₂-enriched atmosphere.
Anaerocult® P for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium for one petri dish.
Acessórios: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.