Print…
Meio nutriente, Biosart® 100
Fornecedor: Sartorius
16400-02-CA-K 16400-02-EN-K 16400-02-SB-K 16400-02-TC-K 16400-02-KF-K 16400-02-RA-K 16400-02-CE-K 16400-02-OS-K 16400-02-MF-K 16400-02-WL-K 16400-02-MG-K 16400-02-TT-K 16400-02-TZ-K 16400-02-WN-K 16400-02-GS-K
516-7018EA 110 EUR
516-7018 516-7019 516-7020 516-7021 SART16400-02-KF-K SART16400-02-RA-K SART16400-02-CE-K SART16400-02-OS-K SART16400-02-MF-K 710-0855 SART16400-02-MG-K SART16400-02-TT-K 710-0854 710-0856 SART16400-02-GS-K
Meio nutriente, Biosart® 100
Meios de cultura Meios Preparados
Meio em ampolas pré esterilizadas, pronto a usar (contêm um filtro de membrana e uma almofada. Este meio está especialmente indicado para a realização de análises microbiológicas em produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentares, bem como em bebidas, água e outros líquidos. Deve ser usado com monitores Biosart® 100. Se armazenado nas condições adequadas (4 °C), tem uma validade de 12 meses (à excepção do Endo). A sua fórmula assegura o crescimento perfeito da colónia em membranas e está em conformidade com as normas internacionais, incluindo as Farmacopeias Internacionais, as normas DIN e ISO, as Normas Americanas para Água e Alimentos, os regulamentos relativos à água mineral e as recomendações para a indústria dos alimentos e das bebidas.
  • Meio nutriente pré-esterilizado com certificado de qualidade para cada lote
  • Taxas de recuperação consistentemente elevadas
  • Pronto a usar e fácil de manusear, evita a utilização de ampolas de vidro
  • Prazo de validade longo
Fornecimento: meio nutriente pré-esterilizado Biosart® 100 em ampolas de plástico de 2,5 ml. Cada embalagem contém 50 ampolas de plástico e um certificado de qualidade do lote.