Print…
Meios microbiológicos em ampolas
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 118 EUR
516-7967 516-7964 516-9081 GELM68105 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Meios microbiológicos em ampolas
Meios de cultura Meios Preparados
Uma grande variedade de meios estéreis para análises microbiológicas comuns, em ampola de vidro transparente ou de plástico. Doseados, para maior comodidade e eficiência. Para águas potáveis e residuais: os meios MF-Endo e M-FC (com e sem ácido rosólico, para aumentar a especificidade do meio para coliformes fecais) são usados nas análises a água para determinação do teor de coliformes totais, coliformes fecais e E. coli. Para alimentos e bebidas: os caldos M-TGE, HPC, M-Green YM e Orange Serum são usados na indústria alimentar e de bebidas para o controlo da qualidade de produtos finais (e fluidos usados no fabrico dos mesmos), para detecção de potenciais organismos degradantes. Para a indústria farmacêutica e microelectrónica: TSB e os caldos M-TGE e HPC podem ser usados para testar os produtos finais e as águas processadas relativamente ao número total de bactérias nestas indústrias. Os caldos selectivos para pseudomonas e KF-streptococcal são meios altamente selectivos para organismos deste género, e são usados para controlar amostras, sempre que for necessário prevenir a contaminação por estes organismos.
  • As ampolas de 2 ml são uma ajuda prática e economizadora de tempo para a cultura celular de microrganismos em filtros de membrana
  • Fáceis de usar, não precisam de diluições
  • Validade de 1 ano, armazenamento a 2 -8 °C
  • Cumprem os requisitos dos métodos standard da técnica de filtração por Membrana (MF) com ampolas de 2 ml (requisitos referenciados na publicação Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 1992 APHA, AWWA, WEF, 20ª edição)