Print…
Soluções tampão, Certipur®, prontas a usar, frascos de 1 litro, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09406.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09409.1000
1.09406.1000EA 39.03 EUR
1.09406.1000 1.09407.1000 1.09408.1000 1.09409.1000
Soluções tampão, Certipur®, prontas a usar, frascos de 1 litro, Supelco®
Tampões Tampões de pH
Materiais para a calibração exacta e para a monitorização de medidores de pH.
  • Rastreáveis de acordo com o padrão principal do NIST e ainda com o disposto pelo PTB
  • Incerteza de ±0.015 (excepto no caso de pH 10, cuja incerteza é de ±0,05)
  • Temperatura de referência: +25 °C
Embalagem: 1 litre plastic bottle.