Print…
Soluções tampão, Certipur®, coloridas, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09475.0500 1.09475.9010 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09476.4000 1.09477.4000
1.09475.0500EA 26.22 EUR
1.09475.0500 1.09475.9010 1.09476.0500 1.09476.9010 1.09477.0500 1.09477.9010 1.09400.0500 1.09400.9010 1.09400.4000 1.09475.4000 1.09476.4000 1.09477.4000
Soluções tampão, Certipur®, coloridas, Supelco®
Tampões Tampões de pH
Materiais para a calibração exacta e a monitorização de medidores de pH.
  • Rastreáveis de acordo com o padrão principal do NIST e ainda com o disposto pelo PTB; incerteza de ±0,015 (excepto no caso do pH 10, cuja incerteza é de ±0,05)
  • Soluções coloridas para uma identificação rápida
  • Estão disponíveis tamanhos de embalagem maiores, como a embalagem Titripac®, fácil de usar, que elimina problemas de contaminação
  • Temperatura de referência: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).