Print…
Soluções tampão em saquetas, Certipur®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 62.17 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Soluções tampão em saquetas, Certipur®, Supelco®
Tampões Tampões de pH
Para calibração de medidores de pH.
  • Práticas saquetas de 30 ml: uma utilização por saqueta, o que elimina os riscos de contaminação
  • As soluções tão sempre frescas e estão sempre prontas a usar
  • Lote rastreável para SRM de NIST y PTB
  • Temperatura de referência: +25 °C
  • Precisos: desvio máx. de ±0,015 unidades pH
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.