Print…
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
1.01645.1000EA 79.1 EUR
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Tampões Tampões de pH
Materiais para a calibração exacta e a monitorização de medidores de pH.
  • Rastreáveis de acordo com o padrão principal do NIST e ainda com o disposto pelo PTB; desvio máx. de ±0,01 (excepto no que diz respeito pH 10, cujo desvio máximo é de ±0,02)
  • Embalagens maiores (4 l e 10 l) e fáceis de usar Titripac® eliminam as questões relacionadas com a contaminação
  • Temperatura de referência: +20 °C
Medido num laboratório de calibração independente, acreditado para a medição do valor de pH (DKD-K-14301).
Embalagem: Plastic bottles (1 L) or PE/aluminium Titripac® pack (4 and 10 L).