Reagentes para titulações de Karl Fischer, Aquastar™, Supelco®
Fornecedor: Merck
A gama Aquastar™ foi concebida com o intuito de disponibilizar reagentes para a determinação de água por titulação de Karl Fischer de uma grande variedade de substratos e recorrendo a uma grande diversidade de métodos. Assim, esta gama inclui reagentes para sistemas de um ou dois componentes; reagentes coulométricos combinados; solventes para óleos e gorduras; reagentes e solventes para determinação do teor de água em cetonas e em aldeídos.
- CombiTitrants and CombiSolvents are non toxic
- Very accurate and reproducible results
- Rapid and reliable
Merck have introduced into the range of Aquastar® Titrants, some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tags.