Print…
Óleos e soluções de calibração para refractómetros
Fornecedor: BELLINGHAM STANLEY
90-525 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618 90-903 90-535 90-910 90-911 90-912 90-913 90-914 90-531
635-0468EA 260 EUR
635-0468 635-0450 635-0451 635-0452 635-0453 635-0454 635-0455 635-0456 635-0457 635-0458 635-0459 635-0460 635-0461 635-0462 635-0463 635-0464 635-0465 635-0466 635-0467 BELL90-903 635-0506 BELL90-910 BELL90-911 BELL90-912 BELL90-913 BELL90-914 BELL90-531
Óleos e soluções de calibração para refractómetros
Padrões Padrões para Índice de Refração
Uma gama de soluções para a verificação/calibração nos níveis máximo e mínimo da escala do índice de refracção e da gama Brix correspondente.
AG fluids.
Nível mínimo da escala Brix
Disponíveis em formatos de embalagens múltiplas de 5x5 ml e 20x5 ml
Incerteza máxima de ±0,000037 do índice de legibilidade ou de ±0,019 ° da escala Brix
Calibration oils.
High end of the Brix scale
Available in 5×5 ml multi-packs
Maximum uncertainty ±0,000074 RI or ±0,030° Brix
Certificações: Obtidas de acordo com as normas EN/ISO/IEC17025:2005 e rastreáveis de acordo com os padrões NIST.
Informações de encomenda: Para mais informações sobre outras soluções padrão de sacarose, contacte a Avantor.