Print…
Padrões de índices de refracção, segundo a Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
1.08961.0001 1.08962.0001
1.08961.0001EA 385 EUR
1.08961.0001 1.08962.0001
Padrões de índices de refracção, segundo a Ph. Eur., Supelco®
Padrões Padrões para Índice de Refração
As Farmacopeias Europeias (por exemplo, Ph Eur. 2.2.6) descrevem os materiais de referência a serem usados em testes a instrumentos). Neste caso, as substâncias recomendadas são o trimetilpentano, o tolueno e o metilnaftaleno. O teste a este instrumento deve ser realizado antes de se proceder a qualquer análise. A gama de produtos abrangente inclui padrões adequados para praticamente toda a faixa de funcionamento; a gama de 1,3915-1,6160 (20 °C) está abrangida.