Print…
Padrões UV/VIS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
1.08160.0001EA 288 EUR
1.08160.0001 1.08161.0001 1.08163.0001 1.08164.0001 1.08165.0001 1.08166.0001 1.04660.0001
Padrões UV/VIS, Supelco®
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Para calibração de espectrofotómetros, de acordo com a Ph.Eur.
Podem ser verificados os seguintes parâmetros:
exactidão do comprimento de onda
luz difusa
potência de resolução espectral
absorção
A verificação de espectrofotómetros UV/VIS está integrada na Farmacopeia Europeia, e é indispensável na indústria farmacêutica. No entanto, todos os outros utilizadores que operem estes sistemas segundo normas e directrizes como as BPL, BPF, USP e ISO 9001, têm de verificar os seus sistemas analíticos regularmente e de documentar estas verificações.