Print…
Sistemas de evaporação de vácuo RapidVap®
Fornecedor: LABCONCO
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 19990 EUR
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
Sistemas de evaporação de vácuo RapidVap®
Evaporadores Evaporadores centrífugos
Os sistemas usam o vácuo juntamente com o calor e os movimentos do vórtice para ajudar a acelerar a evaporação e constituem uma alternativa aos métodos tradicionais de evaporação centrífuga. Estes sistemas podem ser usados com uma vasta gama de produtos químicos agressivos. O calor é fornecido por meio de um sistema de aquecimento por blocos secos que, ao contrário dos banhos-maria, não acrescenta qualquer fonte potencial de contaminação e dispensa manutenção.
  • Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up to 0,75 ml/minute/tube
  • Microprocessor controlled 1000 W dry block heating system up to +100 °C
  • Microprocessor controlled vacuum level speeds evaporation
  • PTFE-coated aluminium chamber, glass lid with Lexan® shield
  • Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
  • Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
  • Easy to read LCD display
A RapidVap® tem capacidade para 7 blocos acessórios de amostras diferentes e intercambiáveis, retendo volumes de amostras de apenas alguns milímetros a volumes tão grandes como 450 milímetros. É possível carregar um máximo de 110 tubos de cada quantidade (12 ou 13 mm) de uma vez. Os blocos adicionais alojam vários tipos de tubos incluindo os tubos cónicos de centrífuga e os frascos de cintilação.
O motor controlado por microprocessador e isento de manutenção proporciona uma potência gradualmente ajustável a fim de acelerar o movimento do centrifugador até 1000 min⁻¹.
Ideal para a preparação de amostras numa variedade de aplicações incluindo a descoberta de novas drogas, agroquímica, testes de micologia e análise ambiental.
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
Fornecimento: Requires vacuum pump, block and glassware. Please contact your local Avantor sales office for details of suitable vacuum pumps.