Print…
Acessórios para banhos SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus e SBB Aqua Plus
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
LF14 LF28 LF6 LU14 LU28 LU36 LU6 RS14H RS28H RS36H SY1 J2-10 J2-13 J2-16 J2-19 J2-25 J2-30 J2-SE J2-LE AQBT26 AQBT5 AQL5 AQBT12 RS18H
462-8221EA 461 EUR
462-8221 462-8222 462-8220 462-8211 462-8212 462-8213 462-8210 462-8231 462-8232 462-8233 462-8354 462-8451 462-8452 462-8453 462-8454 462-8455 462-8456 462-8457 462-8458 GRANAQBT26 GRANAQBT5 GRANAQL5 GRANAQBT12 462-0187
Acessórios para banhos SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus e SBB Aqua Plus
Banhos Banhos-maria sem agitação
Uma gama de acessórios de aço inoxidável para usar com os banhos JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro, (SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus e SBB Aqua Plus).
  • As tampas planas com conjuntos de anéis permitem a utilização de recipientes de vários tamanhos e alturas no banho
  • As tampas inclinadas, com pega isolada, dirigem a condensação para baixo, ao longo da face lateral do banho, protegendo os recipientes
  • Tampas de PC fornecidas de origem com os banhos JB Nova e SUB Aqua Pro
  • As prateleiras sobrelevadas a meia altura ajudam a acomodar os recipientes de vários tamanhos, alterando, em simultâneo, a profundidade efectiva do líquido
  • Vasta gama de racks para tubos de ensaio, sendo estes perfuradas para facilitar a convecção