Print…
VWR® Fluidos de silicone
Fornecedor: VWR Chemicals
630057WEA 5750 EUR
630057W 630076C 630077D 630094E 630096G 630097H Q1-200KG
VWR® Fluidos de silicone
Fluidos para banhos de circulação
Gama de fluidos de silicone recomendados para uso em banhos. De baixa toxicidade, inertes e duráveis, graças à sua baixa volatilidade.
  • Não corrosivos
  • Ponto de inflamação elevado
  • Longa vida útil
  • Evaporação reduzida
Os fluidos possuem excelentes características de transferência de calor e podem ser usados numa ampla gama de temperaturas, de −40 a +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Embalagem: Packed in a plastic bottle/plastic container.
Atenção: a temperaturas elevadas, podem libertar-se vapores nocivos. Sempre que a temperatura for superior a 140 °C é aconselhável usar este material numa hotte de extracção de gases.