Print…
Fluidos de banho
Fornecedor: Julabo
8940111 8940114 8940115 8940125 8940100 8940101 8940103 8940104 8940105 8940107 8940109 8940124 8940102 8940133 8940132 8940138 8940139 8940140 8940141 8940108 8940106 8940142 8940143 8940113
461-3102EA 430 EUR
461-3102 461-3103 461-0226 461-3122 461-0111 461-0110 461-0120 461-0131 461-0130 461-0140 461-0225 461-0474 461-0121 461-0478 461-0477 461-0875 461-0876 461-0877 461-0878 461-0151 461-0141 JULA8940142 JULA8940143 JULA8940113
Fluidos de banho
Fluidos para banhos de circulação
Os fluidos de banho foram cuidadosamente seleccionados e a sua eficácia a longo prazo foi comprovada. São adequados para uso com circuladores com refrigeração e aquecimento, sempre que não seja possível usar água como fluido de banho. A escolha de fluidos de banho é crítica para obter bons resultados no que diz respeito ao controlo da temperatura e funcionamento do circulador.
  • De baixa toxicidade e praticamente inodoros
  • Elevada estabilidade e boa condutividade térmica
  • De baixa viscosidade e resistentes à corrosão