Fluidos de banho, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.06900.1000
1.15265.2500
1.06900.1000EA
86.3
EUR
1.06900.1000
1.15265.2500
Fluidos de banho, Supelco®
Fluidos para banhos de circulação
Fluidos de banho para uma maior vida útil do termostato.
- O fluido de banho de óleo pode ser usado até aprox. 250 °C
- O fluido de banho pode ser usado até aprox. 170 °C
- Não corrosivos
- Ponto de inflamação elevado
- Evaporação reduzida
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Atenção: Nota: a temperaturas próximas da temperatura de serviço máxima recomendada, pode ser aconselhável usar estes produtos numa hotte de extracção de gases ou numa área ventilada.
1 cP = 1 mPa.s